Tisk…
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452139-1G OR452139-250MG OR452139-500MG
APOSOR452139-1GEA 24800 CZK
APOSOR452139-1G APOSOR452139-250MG APOSOR452139-500MG
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol 97%
2-Amino-2-(2-methylphenyl)ethan-1-ol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11213642
CAS číslo: 1094627-41-4