Tisk…
1-(3-Ethynylphenyl)-ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452138-1G OR452138-500MG
APOSOR452138-1GEA 13660 CZK
APOSOR452138-1G APOSOR452138-500MG
1-(3-Ethynylphenyl)-ethanone 97%
1-(3-Ethynylphenyl)-ethanone
Vzorec: C₁₀H₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974024
CAS číslo: 139697-98-6