Tisk…
3-Methoxybenzenepropanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Methoxyphenyl)propan-1-ol
OR452137-1G
APOSOR452137-1GEA 8730 CZK
APOSOR452137-1G
3-Methoxybenzenepropanol 97%
3-Methoxybenzenepropanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,217 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798002
CAS číslo: 7252-82-6