Tisk…
1-Bromo-4-(3-bromopropyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452135-1G
APOSOR452135-1GEA 3380 CZK
APOSOR452135-1G
1-Bromo-4-(3-bromopropyl)benzene 97%
1-Bromo-4-(3-bromopropyl)benzene
Vzorec: C₉H₁₀Br₂
MW: 277,984 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09744416
CAS číslo: 90562-10-0