Tisk…
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452133-1G OR452133-5G
APOSOR452133-1GEA 2200 CZK
APOSOR452133-1G APOSOR452133-5G
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene 97%
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,114 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155066
CAS číslo: 57293-19-3