Tisk…
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452132-1G OR452132-250MG
APOSOR452132-1GEA 18820 CZK
APOSOR452132-1G APOSOR452132-250MG
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine
Vzorec: C₁₈H₂₅NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11223621
CAS číslo: 1158750-72-1