Tisk…
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452130-1G OR452130-500MG OR452130-5G
APOSOR452130-1GEA 6220 CZK
APOSOR452130-1G APOSOR452130-500MG APOSOR452130-5G
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Vzorec: C₂₁H₂₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094489
CAS číslo: 1072502-03-4