Tisk…
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45213-1G OR45213-250MG
APOSOR45213-1GEA 12200 CZK
APOSOR45213-1G APOSOR45213-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₈O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13195793
CAS číslo: 29488-33-3