Tisk…
4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452126-1G OR452126-500MG OR452126-5G
APOSOR452126-1GEA 9330 CZK
APOSOR452126-1G APOSOR452126-500MG APOSOR452126-5G
4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride 97%
4-Methyl-1-benzyl-4-piperidinol hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₉NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14582893
CAS číslo: 80676-63-7