1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452121-250MG
OR452121-500MG
APOSOR452121-250MGEA
14880
CZK
APOSOR452121-250MG
APOSOR452121-500MG
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine
Vzorec:
C₁₂H₂₃NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12407070 CAS číslo: 374794-84-0 |