1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 4-benzyl-4-cyanopiperidine-1-carboxylate
OR452119-1G
OR452119-250MG
APOSOR452119-1GEA
27410
CZK
APOSOR452119-1G
APOSOR452119-250MG
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine
Vzorec:
C₁₈H₂₄N₂O₂ MW: 300,395 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11849801 CAS číslo: 906329-30-4 |