Tisk…
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452109-1G OR452109-500MG OR452109-5G
APOSOR452109-1GEA 7440 CZK
APOSOR452109-1G APOSOR452109-500MG APOSOR452109-5G
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine
Vzorec: C₂₁H₂₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974380
CAS číslo: 170867-95-5