Tisk…
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452108-1G OR452108-250MG OR452108-500MG
APOSOR452108-1GEA 18620 CZK
APOSOR452108-1G APOSOR452108-250MG APOSOR452108-500MG
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12766679
CAS číslo: 113131-45-6