Tisk…
3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452104-1G OR452104-250MG OR452104-500MG
APOSOR452104-1GEA 22320 CZK
APOSOR452104-1G APOSOR452104-250MG APOSOR452104-500MG
3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride 97%
3-Phenyl-3-pyrrolidinol hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃NO·ClH
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01687413
CAS číslo: 1488-02-4