Tisk…
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45210-1G OR45210-250MG
APOSOR45210-1GEA 21820 CZK
APOSOR45210-1G APOSOR45210-250MG
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)-5-(hydroxymethyl)thiophene
Vzorec: C₈H₁₀OS
MW: 154,229 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28664217
CAS číslo: 1456863-44-7