Tisk…
Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452098-1G OR452098-250MG OR452098-500MG
APOSOR452098-1GEA 22320 CZK
APOSOR452098-1G APOSOR452098-250MG APOSOR452098-500MG
Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid 97%
Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid
Vzorec: C₁₈H₁₇NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18252739
CAS číslo: 172721-23-2