N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452097-1G
OR452097-500MG
OR452097-5G
APOSOR452097-1GEA
5720
CZK
APOSOR452097-1G
APOSOR452097-500MG
APOSOR452097-5G
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Boc-(S)-2-(methylamino)butyric acid
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO₄ MW: 217,262 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17215563 CAS číslo: 101759-74-4 |