Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452095-1G
OR452095-25G
OR452095-5G
APOSOR452095-1GEA
0
CZK
APOSOR452095-1G
APOSOR452095-25G
APOSOR452095-5G
Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Fmoc-2-aminobutyric acid
Vzorec:
C₁₉H₁₉NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00270362 CAS číslo: 174879-28-8 |