N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452092-1G
OR452092-500MG
APOSOR452092-1GEA
14880
CZK
APOSOR452092-1G
APOSOR452092-500MG
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid
Vzorec:
C₂₀H₂₁NO₄ MW: 339,385 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18328457 CAS číslo: 1341092-00-9 |