Tisk…
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452091-1G OR452091-500MG
APOSOR452091-1GEA 14880 CZK
APOSOR452091-1G APOSOR452091-500MG
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Vzorec: C₂₀H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22380683
CAS číslo: 1210830-60-6