Tisk…
Fmoc-DL-norvaline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452088-1G OR452088-25G OR452088-5G
APOSOR452088-1GEA 3310 CZK
APOSOR452088-1G APOSOR452088-25G APOSOR452088-5G
Fmoc-DL-norvaline 97%
Fmoc-DL-norvaline
Vzorec: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,385 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18263133
CAS číslo: 144701-21-3