Tisk…
Boc-DL-norleucine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452085-1G OR452085-25G OR452085-5G
APOSOR452085-1GEA 3110 CZK
APOSOR452085-1G APOSOR452085-25G APOSOR452085-5G
Boc-DL-norleucine 97%
Boc-DL-norleucine
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01326593
CAS číslo: 125342-48-5