Tisk…
2-Morpholineethanol hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452080-1G OR452080-250MG OR452080-500MG
APOSOR452080-1GEA 27910 CZK
APOSOR452080-1G APOSOR452080-250MG APOSOR452080-500MG
2-Morpholineethanol hydrochloride 97%
2-Morpholineethanol hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18432560
CAS číslo: 857214-74-5