Tisk…
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45208-1G OR45208-250MG
APOSOR45208-1GEA 18620 CZK
APOSOR45208-1G APOSOR45208-250MG
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₈OS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06802412
CAS číslo: 29481-26-3