Tisk…
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452079-250MG OR452079-500MG
APOSOR452079-250MGEA 14880 CZK
APOSOR452079-250MG APOSOR452079-500MG
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine 97%
4-Boc-2-[(methylamino)methyl]-morpholine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₃
MW: 230.304 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410634
CAS číslo: 887987-72-6