Tisk…
3-Morpholineethanol hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452075-100MG OR452075-250MG OR452075-500MG
APOSOR452075-100MGEA 9330 CZK
APOSOR452075-100MG APOSOR452075-250MG APOSOR452075-500MG
3-Morpholineethanol hydrochloride 97%
3-Morpholineethanol hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22199183
CAS číslo: 399580-64-4