Tisk…
1-Boc-3-azido-azetidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452073-1G OR452073-250MG OR452073-500MG
APOSOR452073-1GEA 18620 CZK
APOSOR452073-1G APOSOR452073-250MG APOSOR452073-500MG
1-Boc-3-azido-azetidine 97%
1-Boc-3-azido-azetidine
Vzorec: C₈H₁₄N₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19686277
CAS číslo: 429672-02-6