Tisk…
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452065-1G OR452065-250MG
APOSOR452065-1GEA 16170 CZK
APOSOR452065-1G APOSOR452065-250MG
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11122824
CAS číslo: 158860-95-8