Tisk…
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452062-1G OR452062-250MG
APOSOR452062-1GEA 16170 CZK
APOSOR452062-1G APOSOR452062-250MG
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid 97%
2-(2-Chlorophenoxy)-benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₉ClO₃
MW: 248.662 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06260646
CAS číslo: 36809-08-2