Tisk…
1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452061-1G OR452061-5G
APOSOR452061-1GEA 9690 CZK
APOSOR452061-1G APOSOR452061-5G
1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone 97%
1-(2-Phenoxyphenyl)-ethanone
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271961
CAS číslo: 26388-13-6