Tisk…
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45206-1G OR45206-250MG OR45206-5G
APOSOR45206-1GEA 14880 CZK
APOSOR45206-1G APOSOR45206-250MG APOSOR45206-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₈O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23750170
CAS číslo: 1518721-51-1