Tisk…
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452058-1G OR452058-5G
APOSOR452058-1GEA 9690 CZK
APOSOR452058-1G APOSOR452058-5G
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037337
CAS číslo: 587-64-4