Tisk…
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclopentane-1,1-diyldimethanol
OR452056-1G OR452056-5G
APOSOR452056-1GEA 4600 CZK
APOSOR452056-1G APOSOR452056-5G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane 97%
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopentane
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463707
CAS číslo: 5763-53-1