Tisk…
6-Methyl-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(6-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(6-Me)-OH
OR452052-250MG
APOSOR452052-250MGEA 10580 CZK
APOSOR452052-250MG
6-Methyl-L-tryptophan 97%
6-Methyl-L-tryptophan
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218.252 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797708
CAS číslo: 33468-34-7