2,3-Dichloro-D-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452047-1G
OR452047-500MG
APOSOR452047-1GEA
11180
CZK
APOSOR452047-1G
APOSOR452047-500MG
2,3-Dichloro-D-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-D-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₉Cl₂NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07372010 CAS číslo: 1241677-43-9 |