Tisk…
N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452044-1G OR452044-250MG OR452044-500MG
APOSOR452044-1GEA 18620 CZK
APOSOR452044-1G APOSOR452044-250MG APOSOR452044-500MG
N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine 97%
N-Fmoc-3-hydroxy-D-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₁NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371960
CAS číslo: 1217724-28-1