N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
OR452043-1G
OR452043-250MG
OR452043-500MG
APOSOR452043-1GEA
18620
CZK
APOSOR452043-1G
APOSOR452043-250MG
APOSOR452043-500MG
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine 97%
N-Fmoc-3-hydroxy-L-phenylalanine
Vzorec:
C₂₄H₂₁NO₅ MW: 403.427 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07371961 CAS číslo: 178432-48-9 |