Tisk…
Fmoc-3-Bromo-D-b-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452040-1G OR452040-500MG
APOSOR452040-1GEA 11180 CZK
APOSOR452040-1G APOSOR452040-500MG
Fmoc-3-Bromo-D-b-phenylalanine 97%
Fmoc-3-Bromo-D-b-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₀BrNO₄
MW: 466,324 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428038
CAS číslo: 517905-85-0