Tisk…
4-Chloro-DL-homophenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452038-1G OR452038-250MG OR452038-500MG
APOSOR452038-1GEA 18620 CZK
APOSOR452038-1G APOSOR452038-250MG APOSOR452038-500MG
4-Chloro-DL-homophenylalanine 97%
4-Chloro-DL-homophenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07372176
CAS číslo: 225233-78-3