Tisk…
4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452037-1G OR452037-250MG OR452037-500MG
APOSOR452037-1GEA 18620 CZK
APOSOR452037-1G APOSOR452037-250MG APOSOR452037-500MG
4-Bromo-DL-homophenylalanine 97%
4-Bromo-DL-homophenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₂
MW: 258,112 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07372197
CAS číslo: 225233-77-2