Tisk…
1-Boc-3-Fmoc-amino-3-piperidinecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452036-1G OR452036-250MG OR452036-500MG
APOSOR452036-1GEA 29760 CZK
APOSOR452036-1G APOSOR452036-250MG APOSOR452036-500MG
1-Boc-3-Fmoc-amino-3-piperidinecarboxylic acid 97%
1-Boc-3-Fmoc-amino-3-piperidinecarboxylic acid
Vzorec: C₂₆H₃₀N₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683125
CAS číslo: 368866-21-1