Tisk…
Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452035-1G OR452035-250MG OR452035-500MG
APOSOR452035-1GEA 29760 CZK
APOSOR452035-1G APOSOR452035-250MG APOSOR452035-500MG
Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Vzorec: C₂₀H₂₃NO₄
MW: 341,401 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07372097
CAS číslo: 608528-91-2