Tisk…
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452033-1G OR452033-250MG OR452033-500MG
APOSOR452033-1GEA 29760 CZK
APOSOR452033-1G APOSOR452033-250MG APOSOR452033-500MG
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Vzorec: C₁₅H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07372095
CAS číslo: 164172-96-7