Tisk…
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452032-1G OR452032-250MG OR452032-500MG
APOSOR452032-1GEA 18620 CZK
APOSOR452032-1G APOSOR452032-250MG APOSOR452032-500MG
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Vzorec: C₁₅H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07372093
CAS číslo: 887502-03-6