Tisk…
4-Chloro-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452030-1G OR452030-250MG
APOSOR452030-1GEA 9690 CZK
APOSOR452030-1G APOSOR452030-250MG
4-Chloro-L-tryptophan 97%
4-Chloro-L-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797630
CAS číslo: 52448-14-3