Tisk…
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45203-1G OR45203-250MG
APOSOR45203-1GEA 19840 CZK
APOSOR45203-1G APOSOR45203-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Vzorec: C₈H₆BrNS
MW: 228,109 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32219465
CAS číslo: 2301170-03-4