Tisk…
4-Chloro-DL-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452029-1G OR452029-250MG OR452029-500MG
APOSOR452029-1GEA 22320 CZK
APOSOR452029-1G APOSOR452029-250MG APOSOR452029-500MG
4-Chloro-DL-tryptophan 97%
4-Chloro-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09756722
CAS číslo: 118244-93-2