Tisk…
4-Bromo-D-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452028-1G OR452028-250MG OR452028-500MG
APOSOR452028-1GEA 27910 CZK
APOSOR452028-1G APOSOR452028-250MG APOSOR452028-500MG
4-Bromo-D-tryptophan 97%
4-Bromo-D-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283,121 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565750
CAS číslo: 219943-61-0