Tisk…
4-Bromo-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452027-1G OR452027-250MG OR452027-500MG
APOSOR452027-1GEA 27910 CZK
APOSOR452027-1G APOSOR452027-250MG APOSOR452027-500MG
4-Bromo-L-tryptophan 97%
4-Bromo-L-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565749
CAS číslo: 52448-16-5