Tisk…
4-Bromo-DL-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452026-1G OR452026-250MG OR452026-500MG
APOSOR452026-1GEA 18620 CZK
APOSOR452026-1G APOSOR452026-250MG APOSOR452026-500MG
4-Bromo-DL-tryptophan 97%
4-Bromo-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09915904
CAS číslo: 25796-04-7